1-(2-Chloroethyl)-3-(3-chloro-4-fluoro-phenyl)urea
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC46360-1G
PC46360-250MG
APOSPC46360-1GEA
26.1
EUR
APOSPC46360-1G
APOSPC46360-250MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-chloro-4-fluoro-phenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-chloro-4-fluoro-phenyl)urea
Formel:
C₉H₉Cl₂FN₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31372626 CAS-Nummer: 848758-99-6 |