1,1,1-Trifluoro-3-iodopentane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450584-1G PC450584-250MG
APOSPC450584-1GEA 323 EUR
APOSPC450584-1G APOSPC450584-250MG
1,1,1-Trifluoro-3-iodopentane 97%
1,1,1-Trifluoro-3-iodopentane
Formel: C₅H₈F₃I
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28136066
CAS-Nummer: 75121-39-0