2,2-Difluoroethyl hexafluoroisopropyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC450294-1G
PC450294-5G
APOSPC450294-1GEA
198
EUR
APOSPC450294-1G
APOSPC450294-5G
2,2-Difluoroethyl hexafluoroisopropyl carbonate
2,2-Difluoroethyl hexafluoroisopropyl carbonate
Formel:
C₆H₄F₈O₃ Siedepunkt: 80…81 °C (150 mm Hg) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28334289 CAS-Nummer: 1980044-06-1 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |