2,2-Difluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450293-1G PC450293-5G
APOSPC450293-1GEA 198 EUR
APOSPC450293-1G APOSPC450293-5G
2,2-Difluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
2,2-Difluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Formel: C₅H₅F₅O₃
Siedepunkt: 77…78 °C (75 mm Hg)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28334288
CAS-Nummer: 1980085-24-2
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III