Sodium 2,2-difluoropropionate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450283-1G
PC450283-5G
APOSPC450283-1GEA
24.4
EUR
APOSPC450283-1G
APOSPC450283-5G
Sodium 2,2-difluoropropionate
Sodium 2,2-difluoropropionate
Formel:
C₃H₃F₂O₂·Na Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20489367 CAS-Nummer: 1281943-34-7 |