Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)phosphate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC450257-1G
PC450257-25G
PC450257-5G
APOSPC450257-1GEA
68.6
EUR
APOSPC450257-1G
APOSPC450257-25G
APOSPC450257-5G
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)phosphate 97%
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)phosphate
Formel:
C₉H₆F₁₅O₄P Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22124059 CAS-Nummer: 25476-41-9 |