2,2-Difluoroethyl difluoroacetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450252-25G PC450252-5G
APOSPC450252-25GEA 1120 EUR
APOSPC450252-25G APOSPC450252-5G
2,2-Difluoroethyl difluoroacetate
2,2-Difluoroethyl difluoroacetate
Formel: C₄H₄F₄O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18074351
CAS-Nummer: 1300698-74-1