1,1,2,2-Tetrafluoroethyl isobutyl ether 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC450241-25G
PC450241-5G
APOSPC450241-25GEA
212
EUR
APOSPC450241-25G
APOSPC450241-5G
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl isobutyl ether 99%
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl isobutyl ether
Formel:
C₆H₁₀F₄O Siedepunkt: 93 °C Dichte: 1,1018 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 4 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16619143 CAS-Nummer: 18180-34-2 UN-Nummer: 3271 ADR: 3,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...