Perfluorotetrahydro-2-furancarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC450231-1G
PC450231-5G
APOSPC450231-1GEA
166
EUR
APOSPC450231-1G
APOSPC450231-5G
Perfluorotetrahydro-2-furancarboxylic acid
Perfluorotetrahydro-2-furancarboxylic acid
Formel:
C₅HF₇O₃ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD28054325 CAS-Nummer: 65578-62-3 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |