Bis(2,2,3,3-tetrafluoropropyl) sulphite
Lieferant: Apollo Scientific
PC450225-1G
PC450225-25G
PC450225-5G
APOSPC450225-1GEA
65.5
EUR
APOSPC450225-1G
APOSPC450225-25G
APOSPC450225-5G
Bis(2,2,3,3-tetrafluoropropyl) sulphite
Bis(2,2,3,3-tetrafluoropropyl) sulphite
Formel:
C₆H₆F₈O₃S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD25978122 CAS-Nummer: 649-76-3 |