Bis(trifluoromethanesulphonyl)methane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450189-1G PC450189-5G
APOSPC450189-1GEA 294 EUR
APOSPC450189-1G APOSPC450189-5G
Bis(trifluoromethanesulphonyl)methane 97%
Bis(trifluoromethanesulphonyl)methane
Formel: C₃H₂F₆O₄S₂
Siedepunkt: 191 °C (745 mm Hg)
Schmelzpunkt: 32…36 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861122
CAS-Nummer: 428-76-2
EINECS: 207-052-5