2-(2-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC450170-1G
PC450170-5G
APOSPC450170-1GEA
205
EUR
APOSPC450170-1G
APOSPC450170-5G
2-(2-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole
2-(2-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole
Formel:
C₁₃H₉FN₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01086283 CAS-Nummer: 321-51-7 |