3,3,3-Trifluoropropyl difluoromethylether
Lieferant: Apollo Scientific
PC450139-1G PC450139-250MG
APOSPC450139-1GEA 237 EUR
APOSPC450139-1G APOSPC450139-250MG
3,3,3-Trifluoropropyl difluoromethylether
3,3,3-Trifluoropropyl difluoromethylether
Formel: C₄H₅F₅O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27918472
CAS-Nummer: 913607-73-5