2,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-benzimidazolyl-6-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC450136-1G
PC450136-250MG
APOSPC450136-1GEA
611
EUR
APOSPC450136-1G
APOSPC450136-250MG
2,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-benzimidazolyl-6-carboxylic acid
2,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-benzimidazolyl-6-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₄F₆N₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18072173 CAS-Nummer: 1309602-77-4 |