2-Chloro-5-fluoro-4-thiocyanopyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC450126-1G PC450126-5G
APOSPC450126-1GEA 199 EUR
APOSPC450126-1G APOSPC450126-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-thiocyanopyrimidine
2-Chloro-5-fluoro-4-thiocyanopyrimidine
Formel: C₅HClFN₃S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18072176
CAS-Nummer: 112889-53-9