Bis(nonafluorobutylsulphonyl)methane
Lieferant: Apollo Scientific
PC450104-1G PC450104-250MG
APOSPC450104-1GEA 723 EUR
APOSPC450104-1G APOSPC450104-250MG
Bis(nonafluorobutylsulphonyl)methane
Bis(nonafluorobutylsulphonyl)methane
Formel: C₉H₂F₁₈O₄S₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20489412
CAS-Nummer: 29214-37-7