Perfluoro-2-propanesulphonyl fluoride 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC450051-1G PC450051-5G
APOSPC450051-1GEA 354 EUR
APOSPC450051-1G APOSPC450051-5G
Perfluoro-2-propanesulphonyl fluoride 97%
Perfluoro-2-propanesulphonyl fluoride
Formel: C₃F₈O₂S
Siedepunkt: 34…40 °C
Schmelzpunkt: –59 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20489409
CAS-Nummer: 14856-91-8
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR