1-(2-Fluoroethyl)piperazine dihydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC449008-1G PC449008-5G
APOSPC449008-1GEA 55.1 EUR
APOSPC449008-1G APOSPC449008-5G
1-(2-Fluoroethyl)piperazine dihydrochloride 98%
1-(2-Fluoroethyl)piperazine dihydrochloride
Formel: C₆H₁₃FN₂·2ClH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21602355
CAS-Nummer: 1089279-64-0