7-Bromo-5-fluoro-1H-Benzotriazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Bromo-6-fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
PC448209-1G PC448209-100MG PC448209-250MG
APOSPC448209-1GEA 519 EUR
APOSPC448209-1G APOSPC448209-100MG APOSPC448209-250MG
7-Bromo-5-fluoro-1H-Benzotriazole 95%
7-Bromo-5-fluoro-1H-Benzotriazole
Formel: C₆H₃BrFN₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29127456
CAS-Nummer: 937013-96-2