3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nitrobenzene, 2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC4393-1G PC4393-5G PC4393-10G
APOSPC4393-1GEA 30.6 EUR
APOSPC4393-1G APOSPC4393-5G APOSPC4393-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃F₄NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03840208
CAS-Nummer: 402-12-0