7-Fluoro-4-methoxybenzo[d]thiazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC430539-100MG
PC430539-250MG
PC430539-1G
APOSPC430539-100MGEA
315
EUR
APOSPC430539-100MG
APOSPC430539-250MG
APOSPC430539-1G
7-Fluoro-4-methoxybenzo[d]thiazol-2-amine
7-Fluoro-4-methoxybenzo[d]thiazol-2-amine
Formel:
C₈H₇FN₂OS Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14585423 CAS-Nummer: 1206969-56-3 |