3-Chloro-2-fluorobenzoyl fluoride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC4272-1G
PC4272-250MG
APOSPC4272-1GEA
242
EUR
APOSPC4272-1G
APOSPC4272-250MG
3-Chloro-2-fluorobenzoyl fluoride 98%
3-Chloro-2-fluorobenzoyl fluoride
Formel:
C₇H₃ClF₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04972721 CAS-Nummer: 85345-74-0 UN-Nummer: 1759 ADR: 8,III |