3,5-Difluoro-4-iodonitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3-Difluoro-2-iodo-5-nitrobenzene
PC4246-1G PC4246-250MG
APOSPC4246-1GEA 348 EUR
APOSPC4246-1G APOSPC4246-250MG
3,5-Difluoro-4-iodonitrobenzene
3,5-Difluoro-4-iodonitrobenzene
Formel: C₆H₂F₂INO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368756
CAS-Nummer: 886762-63-6