4-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC421095-1G
PC421095-500MG
PC421095-5G
APOSPC421095-1GEA
234
EUR
APOSPC421095-1G
APOSPC421095-500MG
APOSPC421095-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Formel:
C₆H₃BrF₃N·BrH Schmelzpunkt: 197…209 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD19690886 CAS-Nummer: 1354425-60-7 |