1-Amino-3,3-difluoro-cyclobutanecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Amino-3,3-difluorocyclobutanecarboxylic acid
PC420003-1G
PC420003-250MG
APOSPC420003-1GEA
410
EUR
APOSPC420003-1G
APOSPC420003-250MG
1-Amino-3,3-difluoro-cyclobutanecarboxylic acid 97%
1-Amino-3,3-difluoro-cyclobutanecarboxylic acid
Formel:
C₅H₇F₂NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17480490 CAS-Nummer: 1225532-86-4 |