5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC412439-1G PC412439-250MG PC412439-5G
APOSPC412439-1GEA 122 EUR
APOSPC412439-1G APOSPC412439-250MG APOSPC412439-5G
5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₈BFO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16996304
CAS-Nummer: 1400976-17-1