2,5-Difluoropyridine-4-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2,5-Difluoropyridin-4-yl)boronic acid
PC412380-1G PC412380-250MG
APOSPC412380-1GEA 194 EUR
APOSPC412380-1G APOSPC412380-250MG
2,5-Difluoropyridine-4-boronic acid
2,5-Difluoropyridine-4-boronic acid
Formel: C₅H₄BF₂NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16556243
CAS-Nummer: 1263375-23-0