2,4-Dichloro-5-fluorophenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC412347-1G
PC412347-250MG
APOSPC412347-1GEA
848
EUR
APOSPC412347-1G
APOSPC412347-250MG
2,4-Dichloro-5-fluorophenylboronic acid 98%
2,4-Dichloro-5-fluorophenylboronic acid
Formel:
C₆H₄BCl₂FO₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD19981520 CAS-Nummer: 1417914-09-0 |