5-(Aminomethyl)-2-fluorophenylboronic acid hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(5-(Aminomethyl)-2-fluorophenyl)boronic acid hydrochloride
PC412224-1G
PC412224-250MG
APOSPC412224-1GEA
324
EUR
APOSPC412224-1G
APOSPC412224-250MG
5-(Aminomethyl)-2-fluorophenylboronic acid hydrochloride 98%
5-(Aminomethyl)-2-fluorophenylboronic acid hydrochloride
Formel:
C₇H₉BFNO₂·ClH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11053811 CAS-Nummer: 1072946-46-3 |