3-Amino-5-fluorophenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC412218-1G PC412218-250MG
APOSPC412218-1GEA 647 EUR
APOSPC412218-1G APOSPC412218-250MG
3-Amino-5-fluorophenylboronic acid
3-Amino-5-fluorophenylboronic acid
Formel: C₆H₇BFNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12025966
CAS-Nummer: 1150114-48-9