3-Fluoro-5-morpholinophenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(3-Fluoro-5-morpholinophenyl)boronic acid
PC412143-250MG
PC412143-1G
APOSPC412143-250MGEA
82.9
EUR
APOSPC412143-250MG
APOSPC412143-1G
3-Fluoro-5-morpholinophenylboronic acid 98%
3-Fluoro-5-morpholinophenylboronic acid
Formel:
C₁₀H₁₃BFNO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12546541 CAS-Nummer: 1217500-95-2 |