3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)phenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid
PC412112-1G PC412112-250MG
APOSPC412112-1GEA 284 EUR
APOSPC412112-1G APOSPC412112-250MG
3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)phenylboronic acid 98%
3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₇BF₂O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095141
CAS-Nummer: 917969-79-0