5-(Cyclopropylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC412106-1G
PC412106-250MG
APOSPC412106-1GEA
390
EUR
APOSPC412106-1G
APOSPC412106-250MG
5-(Cyclopropylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
5-(Cyclopropylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formel:
C₁₀H₁₁BFNO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11855834 CAS-Nummer: 874289-54-0 |