3,5-Difluoro-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid, (3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid
PC412069-1G PC412069-500MG PC412069-5G
APOSPC412069-1GEA 154 EUR
APOSPC412069-1G APOSPC412069-500MG APOSPC412069-5G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
Formel: C₇H₇BF₂O₃
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08706257
CAS-Nummer: 208641-98-9