1-(2-Fluoroethyl)-3-methyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC411337-1G PC411337-5G
APOSPC411337-1GEA 58 EUR
APOSPC411337-1G APOSPC411337-5G
1-(2-Fluoroethyl)-3-methyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
1-(2-Fluoroethyl)-3-methyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Formel: C₆H₁₀FN₃·2ClH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28962830
CAS-Nummer: 1855907-13-9