2-Fluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC411285-1G
PC411285-250MG
PC411285-500MG
APOSPC411285-1GEA
1730
EUR
APOSPC411285-1G
APOSPC411285-250MG
APOSPC411285-500MG
2-Fluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
2-Fluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Formel:
C₈H₁₄FN·ClH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22683335 CAS-Nummer: 1263178-15-9 |