2-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC410124-1G
PC410124-5G
APOSPC410124-1GEA
87
EUR
APOSPC410124-1G
APOSPC410124-5G
2-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline hydrochloride
2-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline hydrochloride
Formel:
C₈H₉F₂NO·ClH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD25371273 CAS-Nummer: 1431962-99-0 |