1-(2,2-Difluoroethyl)piperazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC410047-1G PC410047-250MG PC410047-5G
APOSPC410047-1GEA 173 EUR
APOSPC410047-1G APOSPC410047-250MG APOSPC410047-5G
1-(2,2-Difluoroethyl)piperazine 95%
1-(2,2-Difluoroethyl)piperazine
Formel: C₆H₁₂F₂N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08696507
CAS-Nummer: 767609-14-3