tert-Butyl (4-acetyl-2-fluorophenyl)carbamate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC409527-1G PC409527-5G
APOSPC409527-1GEA 429 EUR
APOSPC409527-1G APOSPC409527-5G
tert-Butyl (4-acetyl-2-fluorophenyl)carbamate 95+%
tert-Butyl (4-acetyl-2-fluorophenyl)carbamate
Formel: C₁₃H₁₆FNO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20921817
CAS-Nummer: 811799-54-9