(6S)-1,1-Difluoro-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC409047-1G
PC409047-100MG
PC409047-250MG
APOSPC409047-1GEA
1330
EUR
APOSPC409047-1G
APOSPC409047-100MG
APOSPC409047-250MG
(6S)-1,1-Difluoro-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected
(6S)-1,1-Difluoro-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected
Formel:
C₁₂H₁₇F₂NO₄ Schmelzpunkt: 87…97 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21362512 CAS-Nummer: 1357482-03-1 |