6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC408560-1G PC408560-250MG
APOSPC408560-1GEA 81.2 EUR
APOSPC408560-1G APOSPC408560-250MG
6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
Formel: C₅H₅ClFN₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11846146
CAS-Nummer: 943006-45-9