1-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC408452-1G
PC408452-250MG
PC408452-5G
APOSPC408452-1GEA
712
EUR
APOSPC408452-1G
APOSPC408452-250MG
APOSPC408452-5G
1-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanamine hydrochloride
1-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanamine hydrochloride
Formel:
C₆H₈F₃N₃·ClH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28893666 CAS-Nummer: 2138274-07-2 |