5-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC408278-10G
PC408278-1G
PC408278-5G
APOSPC408278-10GEA
618
EUR
APOSPC408278-10G
APOSPC408278-1G
APOSPC408278-5G
5-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
5-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel:
C₈H₄F₃NO₅ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11847469 CAS-Nummer: 307989-55-5 |