Methyl 2-fluoro-5-methoxybenzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC408275-1G PC408275-5G
APOSPC408275-1GEA 130 EUR
APOSPC408275-1G APOSPC408275-5G
Methyl 2-fluoro-5-methoxybenzoate 97%
Methyl 2-fluoro-5-methoxybenzoate
Formel: C₉H₉FO₃
Siedepunkt: 96…98 °C (2 mm Hg)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06203711
CAS-Nummer: 96826-42-5