2-Fluoro-4-methylcinnamic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC408268-1G
PC408268-250MG
APOSPC408268-1GEA
444
EUR
APOSPC408268-1G
APOSPC408268-250MG
2-Fluoro-4-methylcinnamic acid 97%
2-Fluoro-4-methylcinnamic acid
Formel:
C₁₀H₉FO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06205750 CAS-Nummer: 773132-33-5 |