2-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC408262-500MG PC408262-1G
APOSPC408262-500MGEA 115 EUR
APOSPC408262-500MG APOSPC408262-1G
2-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
2-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Formel: C₉H₉FO₃
Schmelzpunkt: 106…108 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06800745
CAS-Nummer: 863645-29-8