2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC408236-1G PC408236-5G PC408236-10G
APOSPC408236-1GEA 55.1 EUR
APOSPC408236-1G APOSPC408236-5G APOSPC408236-10G
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09266205
CAS-Nummer: 403646-46-8