1,4-Bis(fluorosulphonyloxy)octafluorobutane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC408186-1G
PC408186-5G
APOSPC408186-1GEA
87
EUR
APOSPC408186-1G
APOSPC408186-5G
1,4-Bis(fluorosulphonyloxy)octafluorobutane
1,4-Bis(fluorosulphonyloxy)octafluorobutane
Formel:
C₄F₁₀O₆S₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00748183 CAS-Nummer: 78522-71-1 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |