Iododifluoroacetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC408091-5G PC408091-1G
APOSPC408091-5GEA 496 EUR
APOSPC408091-5G APOSPC408091-1G
Iododifluoroacetic acid 95%
Iododifluoroacetic acid
Formel: C₂HF₂IO₂
Siedepunkt: 82…87 °C (45 mm Hg)
Schmelzpunkt: 92…94 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD27918484
CAS-Nummer: 1032021-83-2
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III