2-(2-Fluoro-4-iodoanilino)-3,4-difluorobenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-Difluoro-2-((2-fluoro-4-iodophenyl)amino)benzoic acid
PC408065-250MG
PC408065-1G
PC408065-5G
APOSPC408065-250MGEA
105
EUR
APOSPC408065-250MG
APOSPC408065-1G
APOSPC408065-5G
2-(2-Fluoro-4-iodoanilino)-3,4-difluorobenzoic acid 98%
2-(2-Fluoro-4-iodoanilino)-3,4-difluorobenzoic acid
Formel:
C₁₃H₇F₃INO₂ Schmelzpunkt: 195…200 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08690072 CAS-Nummer: 391211-97-5 |